Y0000896
Racecadotril
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
(RS)-Benzyl N-[3-(acetylthio)-2-benzylpropanoyl]glycinate, (±)-Acetorphan, Acetorphan, Cadotril, Redotil, Tiorfan, Zedott
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
racecadotril
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(=O)SCC(Cc1ccccc1)C(=O)NCC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C21H23NO4S/c1-16(23)27-15-19(12-17-8-4-2-5-9-17)21(25)22-13-20(24)26-14-18-10-6-3-7-11-18/h2-11,19H,12-15H2,1H3,(H,22,25)
Clave InChI
ODUOJXZPIYUATO-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)