Y0000591
Vinpocetine impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Methyl (13aS,13bS)-13a-ethyl-2,3,5,6,13a,13b-hexahydro-1H-indolo[3,2,1-de]pyrido[3,2,1-ij][1,5]naphthyridine-12-carboxylate, Apovincamine
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
vinpocetine
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[n]21c3c(c4c2[C@H]5N(CCC[C@]5(C=C1C(=O)OC)CC)CC4)cccc3
InChI
1S/C21H24N2O2/c1-3-21-10-6-11-22-12-9-15-14-7-4-5-8-16(14)23(18(15)19(21)22)17(13-21)20(24)25-2/h4-5,7-8,13,19H,3,6,9-12H2,1-2H3/t19-,21+/m1/s1
Clave InChI
OZDNDGXASTWERN-CTNGQTDRSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)