Key Documents
Y0000378
Mitomicina
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Mitomicina C
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H18N4O5
Número de CAS:
Peso molecular:
334.33
EC Number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API family
mitomycin
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C15H18N4O5/c1-5-9(16)12(21)8-6(4-24-14(17)22)15(23-2)13-7(18-13)3-19(15)10(8)11(5)20/h6-7,13,18H,3-4,16H2,1-2H3,(H2,17,22)/t6-,7+,13+,15-/m1/s1
InChI key
NWIBSHFKIJFRCO-WUDYKRTCSA-N
General description
Este producto se suministra conforme a lo indicado y especificado por la farmacopea emisora. Toda la información proporcionada en apoyo de este producto, incluidas las SDS y cualquier folleto de información sobre el producto se ha elaborado y publicado bajo la autoridad de la farmacopea emisora.Si desea más información y soporte, diríjase a la página Web de la Farmacopea emisora.
Application
El patrón de referencia EP de la mitomicina, indicado para ser utilizado en pruebas de laboratorio solo según lo prescrito específicamente en la Farmacopea Europea.
Packaging
El producto se entrega como lo suministra la farmacopea emisora. Para conocer la cantidad unitaria actual, visite el catálogo de sustancias de referencia del EDQM.
Other Notes
Es posible que se apliquen restricciones de venta
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Ingeborg B Fraunholz et al.
Diseases of the colon and rectum, 57(4), 423-431 (2014-03-13)
Despite the increasing evidence for chemoradiotherapy as standard treatment for anal cancer in patients with HIV infection, there is still some uncertainty regarding increased toxicity and adverse effects on the immune status. We report the clinical outcome of 5-fluorouracil/mitomycin C-based
Rebecca Kleinerman et al.
Journal of drugs in dermatology : JDD, 12(6), 701-703 (2013-07-11)
Mitomycin C (MMC) is an antineoplastic antibiotic that has been used off-label in the treatment of hypertrophic scars and keloids. Herein we report our successful use of this agent in a patient with sternal keloids refractory to other means of
Jianfeng Xiang et al.
Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, 35(4), 3517-3524 (2013-12-07)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is one of the most aggressive malignancies in the world whose chemoprevention became increasingly important in HCC treatment. Although the anticancer effects of asparagus constituents have been investigated in several cancers, its effects on hepatocellular carcinoma have
[The mechanism and progress of topical application of mitomycin C as an adjunctive therapy for benign airway stenosis].
Nan Chen et al.
Zhonghua jie he he hu xi za zhi = Zhonghua jiehe he huxi zazhi = Chinese journal of tuberculosis and respiratory diseases, 36(8), 592-594 (2013-11-21)
D Hompes et al.
Journal of surgical oncology, 109(6), 527-532 (2014-01-01)
Oxaliplatin and Mitomycin C (MMC) are both suitable as intraperitoneal chemotherapy agents in HIPEC for peritoneal carcinomatosis (PC) of colorectal cancer (CRC). Patient cohorts from two different HIPEC-centers underwent cytoreductive surgery and HIPEC with Oxaliplatin (39 patients) and MMC (56