Y0000341
Loperamide oxide monohydrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
trans-4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxy-N,N-dimethyl-α,α-diphenyl-1-piperidinebutanamide 1-oxide monohydrate
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
loperamide
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Clc1ccc(cc1)C2(CC[N](=O)(CC2)CCC(c4ccccc4)(c3ccccc3)C(=O)N(C)C)O
InChI
1S/C29H33ClN2O3/c1-31(2)27(33)29(24-9-5-3-6-10-24,25-11-7-4-8-12-25)19-22-32(35)20-17-28(34,18-21-32)23-13-15-26(30)16-14-23/h3-16,34H,17-22H2,1-2H3
Clave InChI
KXVSBTJVTUVNPM-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)