693987
Sodium L-lactate-2-d1
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Sinónimos:
(S)-2-Hydroxypropionic acid-2-d sodium salt, L-Lactic acid-2-d sodium salt, Sarcolactic acid-2-d sodium salt
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CD(OH)COONa
Número de CAS:
Peso molecular:
113.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
Productos recomendados
pureza isotópica
≥98 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (CP)
Formulario
powder
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
mp
163-165 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Na+].[2H][C@@](C)(O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1/i2D;
Clave InChI
NGSFWBMYFKHRBD-QEKRQAICSA-M
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?