Y0000115
Sotalol impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
N-{4-{[(1-Methylethyl)amino]acetyl}phenyl}methanesulfonamide
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
sotalol
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[S](=O)(=O)(Nc1ccc(cc1)C(=O)CNC(C)C)C
InChI
1S/C12H18N2O3S/c1-9(2)13-8-12(15)10-4-6-11(7-5-10)14-18(3,16)17/h4-7,9,13-14H,8H2,1-3H3
Clave InChI
BKXGLPPAZWSLEH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)