Merck
W381920
Sigma-Aldrich
L-arginina
natural, FCC, FG
Sinónimos:
Ácido (S)-2-amino-5-guanidinopentanoico
About This Item
Fórmula lineal:
H2NC(=NH)NH(CH2)3CH(NH2)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
174.20
FEMA Number:
3819
Beilstein/REAXYS Number:
1725413
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
Flavis number:
17.003
NACRES:
NA.21
biological source
corn
Quality Level
grade
FG
Halal
Kosher
natural
agency
meets purity specifications of JECFA
reg. compliance
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.320
mp
222 °C (dec.) (lit.)
application(s)
flavors and fragrances
food allergen
no known allergens
organoleptic
faint
SMILES string
N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)/t4-/m0/s1
Inchi Key
ODKSFYDXXFIFQN-BYPYZUCNSA-N
Categorías relacionadas
Biochem/physiol Actions
Sustrato de la óxido nítrico sintasa, que se convierte en citrulina y óxido nítrico (NO). Induce la liberación de insulina mediante un mecanismo dependiente del óxido nítrico.
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)