Merck
1.01587
SAFC
L-Arginina
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., ChP, JP, USP
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
L-Arginina
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H14N4O2
Número de CAS:
Peso molecular:
174.20
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
200-811-1
agency
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Quality Level
product line
EMPROVE® EXPERT
form
solid
pH
11.4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
238 °C (decomposition)
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)
InChI key
ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYSA-N
General description
Encontrar el excipiente adecuado que se ajuste a sus necesidades, así como a las exigencias normativas, puede resultar difícil en la formulación. Con nuestros conocimientos técnicos y experiencia en materia de normativa, le apoyamos en cada paso del desarrollo, la escalada y la producción.
Como parte de nuestro programa Emprove®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia completa de la cadena de suministro y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Application
La arginina tiene varias aplicaciones en la fabricación de productos biofarmacéuticos, por ejemplo, como aditivo para el repliegue de proteínas, la supresión de agregados, la reducción de la viscosidad y como disolución tampón para cromatografía.
Debido a sus bajos límites microbiológicos y de endotoxinas, la L-arginina Emprove® Expert es adecuada para aplicaciones de alto riesgo.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Artículos
This overview describes how use of viscosity-reducing excipients can address viscosity challenges in high concentration tangential flow filtration (TFF) and improve process economics.
This overview describes how use of viscosity-reducing excipients can address viscosity challenges in high concentration tangential flow filtration (TFF) and improve process economics.
This overview describes how use of viscosity-reducing excipients can address viscosity challenges in high concentration tangential flow filtration (TFF) and improve process economics.
This overview describes how use of viscosity-reducing excipients can address viscosity challenges in high concentration tangential flow filtration (TFF) and improve process economics.
Ver todo
Contenido relacionado
Learn more on mAb subcutaneous or intravenous formulation, and the relevant associated products, including excipients.
Learn more on mAb subcutaneous or intravenous formulation, and the relevant associated products, including excipients.