W325512
L-(+)-Arabinose
natural sourced
Sinónimos:
Pectin sugar
About This Item
Productos recomendados
biological source
corn
Quality Level
grade
Halal
Kosher
mp
160-163 °C (lit.)
application(s)
flavors and fragrances
food allergen
no known allergens
organoleptic
woody
SMILES string
OC[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4-,5+/m0/s1
InChI key
PYMYPHUHKUWMLA-VAYJURFESA-N
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)