A91906
L-(+)-Arabinose
98%
Sinónimos:
(+)-Arabinose
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
form
powder
optical activity
[α]20/D +103°, c = 1 in H2O
mp
160-163 °C (lit.)
SMILES string
OC[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4-,5+/m0/s1
Inchi Key
PYMYPHUHKUWMLA-VAYJURFESA-N
Categorías relacionadas
Application
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3