Documentos clave
STS0017
Sigma-Aldrich
ECOSURF SA-4
greener alternative
Non-ionic surfactant
Sinónimos:
Alcohols ethoxylated propoxylated, Seed oil alcohol ethoxylate 4 EO
About This Item
Número de CAS:
Código UNSPSC:
12165104
NACRES:
NA.21
grado
laboratory grade
Nivel de calidad
descripción
non-ionic
Formulario
liquid
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
viscosidad
29.6 cSt(40 °C)
temperatura de transición
pour point -8 °C
cloud point 57 °C (10 wt% actives in 25% Dowanol DB)
solubilidad
chlorinated solvents: soluble (and most polar organic solvents)
water: dispersible
densidad
0.9579 g/mL at 20 °C
HLB
7.5
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
O(CCCCCC)CCC.O(CCCCCC)CC
InChI
1S/C9H20O.C8H18O/c1-3-5-6-7-9-10-8-4-2;1-3-5-6-7-8-9-4-2/h3-9H2,1-2H3;3-8H2,1-2H3
Clave InChI
QTUGCFPIWBMXQE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product is a biodegradable surfactant and is aligned with the 10th principle of Green Chemistry "Design for Degradation".
Información legal
ECOSURF is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)