Documentos clave
STS0006
Sigma-Aldrich
ECOSURF EH-9
greener alternative
Non-ionic surfactant
Sinónimos:
2-Ethyl hexanol EoPo copolymer (9 EO), Ethyl hexanol ethoxylated propoxylated, Ethylene oxide-propylene oxide copolymer mono(2-ethylhexyl) ether
About This Item
Número de CAS:
Código UNSPSC:
12161902
NACRES:
NA.28
grado
laboratory grade
Nivel de calidad
descripción
non-ionic
Formulario
liquid
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
CMC
1066 ppm (25°C)
viscosidad
49.398 cSt(40 °C)
temperatura de transición
pour point 16 °C
cloud point 61 °C (10 wt% actives aq solution)
solubilidad
water: freely soluble (visual)
densidad
1.0069 g/mL at 20 °C
HLB
12.5
categoría alternativa más sostenible
Descripción general
This product is an alcohol ethoxylate
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product is a biodegradable surfactant and is aligned with the 10th principle of Green Chemistry "Design for Degradation".
Características y beneficios
  • Superior wetting
  • Excellent oily soil removal
  • Rapid dissolution & good rinseability
  • Low odor
  • No gel range
  • Outstanding formulation & handling properties
  • Readily biodegradable
  • Aquatic toxicity EC50 > 10 mg/L
Información legal
ECOSURF is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)