STS0001
TERGITOL™ 15-S-30
Non-ionic surfactant
Sinónimos:
Alcohols, C12-14 secondary, ethoxylated, Secondary alcohol ethoxylate 31EO
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
grado
laboratory grade
descripción
non-ionic
Formulario
solid
mol peso
average mol wt 1,520 g/mol by calculation
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
CMC
558 ppm (25°C)
viscosidad
92 cP(50 °C)
temperatura de transición
cloud point >100 °C ((1 wt% actives aq solution))
pour point 39 °C
solubilidad
water: soluble
densidad
1.053 g/mL at 55 °C
HLB
17.4
categoría alternativa más sostenible
Descripción general
Características y beneficios
- Excellent emulsion stabilizer with low reactor residue
- Provides freeze/thaw & ionic stability
- Electrolyte solubility
- High temperature wetting
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)