SMB00975
Bisdesethylchloroquine Hydrochloride
Sinónimos:
Bisdesethyl chloroquine hydrochloride, Didesethylchloroquine hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥95% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
solid
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Clc1cc2nccc(c2cc1)NC(CCCN)C
InChI
1S/C14H18ClN3/c1-10(3-2-7-16)18-13-6-8-17-14-9-11(15)4-5-12(13)14/h4-6,8-10H,2-3,7,16H2,1H3,(H,17,18)
Clave InChI
GYEDIFVVTRKXHP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)