SMB00959
trans-Resveratrol 3-O-sulfate potassium salt
Sinónimos:
Potassium 3-hydroxy-5-[(1E)-2-(4-hydroxyphenyl)ethenyl]phenyl sulfate
About This Item
Productos recomendados
biological source
synthetic
Quality Level
form
solid
technique(s)
HPLC: suitable
color
white to beige
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[K+].[S](=O)(=O)(Oc1cc(cc(c1)\C=C\c2ccc(cc2)[O-])O)O
InChI
1S/C14H12O6S.K/c15-12-5-3-10(4-6-12)1-2-11-7-13(16)9-14(8-11)20-21(17,18)19;/h1-9,15-16H,(H,17,18,19);/q;+1/p-1/b2-1+;
InChI key
ZWGAYYADLYCXQH-TYYBGVCCSA-M
Application
Other Notes
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)