Merck
711004
Sigma-Aldrich
Resveratrol-(4-hydroxyphenyl-13C6)
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinónimos:
3,4′,5-Trihydroxy-trans-stilbene-13C6, 5-[(1E)-2-(4-Hydroxyphenyl)ethenyl]-1,3-benzenediol-13C6
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C6C8H12O3
Número de CAS:
Peso molecular:
234.20
MDL number:
UNSPSC Code:
12191503
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Level
assay
98% (CP)
form
solid
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+6
storage temp.
−20°C
SMILES string
Oc1cc(O)cc(\C=C\[13c]2[13cH][13cH][13c](O)[13cH][13cH]2)c1
InChI
1S/C14H12O3/c15-12-5-3-10(4-6-12)1-2-11-7-13(16)9-14(17)8-11/h1-9,15-17H/b2-1+/i3+1,4+1,5+1,6+1,10+1,12+1
InChI key
LUKBXSAWLPMMSZ-OYESDQHJSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2