R7635
Ronidazole
analytical standard
Sinónimos:
1-Methyl-2-(carbamoyloxymethyl)-5-nitroimidazole
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cn1c(COC(N)=O)ncc1N(=O)=O
InChI
1S/C6H8N4O4/c1-9-4(3-14-6(7)11)8-2-5(9)10(12)13/h2H,3H2,1H3,(H2,7,11)
Clave InChI
PQFRTXSWDXZRRS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?