PHR2279
Lovastatin Impurity D
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
[(4R)-2-[2-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-2,6-Dimethyl-8-[(2S)-2-methylbutanoyl]oxy-1,2,6,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl]ethyl]-6-oxooxan-4-yl] (3R,5R)-7-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-2,6-dimethyl-8-[(2S)-2-methylbutanoyl]oxy-1,2,6,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoate
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
familia API
lovastatin
Formulario
powder
envase
pkg of 20 mg
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
cadena SMILES
O1C(C[C@H](CC1=O)OC(=O)C[C@H](O)C[C@H](O)CC[C@@H]4[C@H]5[C@H](C[C@H](C=C5C=C[C@@H]4C)C)OC(=O)[C@H](CC)C)CC[C@@H]2[C@H]3[C@H](C[C@H](C=C3C=C[C@@H]2C)C)OC(=O)[C@H](CC)C
InChI
1S/C48H72O10/c1-9-29(5)47(53)57-41-21-27(3)19-33-13-11-31(7)39(45(33)41)17-15-35(49)23-36(50)24-43(51)56-38-25-37(55-44(52)26-38)16-18-40-32(8)12-14-34-20-28(4)22-42(46(34)40)58-48(54)30(6)10-2/h11-14,19-20,27-32,35-42,45-46,49-50H,9-10,15-18,21-26H2,1-8H3/t27-,28-,29-,30-,31-,32-,35+,36+,37?,38+,39-,40-,41-,42-,45-,46-/m0/s1
Clave InChI
GZGUDHDMNATZDU-CRMSOXFQSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4 - Carc. 2 - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)