PHR2023
(E)-2-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)methylene]-5,6-dimethoxyindan-1-one(Donepezil Related Compound A)
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
(E)-2-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)methylene]-5,6-dimethoxyindan-1-one
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1224992
familia API
donepezil
Formulario
powder
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 50 mg
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N2(CCC(CC2)\C=C3/Cc4c(cc(c(c4)OC)OC)C/3=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C24H27NO3/c1-27-22-14-19-13-20(24(26)21(19)15-23(22)28-2)12-17-8-10-25(11-9-17)16-18-6-4-3-5-7-18/h3-7,12,14-15,17H,8-11,13,16H2,1-2H3/b20-12+
Clave InChI
LPMOTUSFDTTWJL-UDWIEESQSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)