PHR1975
Dextromethorphan Impurity C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
(9α,13α,14α)-3-Methoxy-17-methylmorphinan-10-one, 10-Keto dextromethorphan
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1181040
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 30 mg
aplicaciones
pharmaceutical
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
N1([C@@H]2[C@@H]3[C@@](CC1)(CCCC3)c4c(ccc(c4)OC)C2=O)C
InChI
1S/C18H23NO2/c1-19-10-9-18-8-4-3-5-14(18)16(19)17(20)13-7-6-12(21-2)11-15(13)18/h6-7,11,14,16H,3-5,8-10H2,1-2H3/t14-,16-,18+/m1/s1
Clave InChI
UOCRGKKCNCIQCZ-KYJSFNMBSA-N
Descripción general
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)