PHR1751
Guanfacine hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
Guanfacine hydrochloride, N (Aminoiminomethyl)-2,6-dichlorobenzeneacetamide
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1302101
familia API
guanfacine
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 500 mg
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Cl.NC(=N)NC(=O)Cc1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C9H9Cl2N3O.ClH/c10-6-2-1-3-7(11)5(6)4-8(15)14-9(12)13;/h1-3H,4H2,(H4,12,13,14,15);1H
Clave InChI
DGFYECXYGUIODH-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152)
Descripción general
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Productos recomendados
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)