PHR1665
Chlorobenzene
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
Chlorobenzene
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1601361
densidad de vapor
3.86 (vs air)
presión de vapor
11.8 mmHg ( 25 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
temp. de autoignición
1178 °F
lim. expl.
7.1 %
envase
ampule of 3x1.2 mL
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.524 (lit.)
bp
132 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
densidad
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Clc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Clave InChI
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Pharmaceutical secondary standard for application in quality control. Provides pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
80.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
27 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)