PHL83268
Rosmanol
phyproof® Reference Substance
About This Item
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O1[C@H]2[C@@H]3[C@](CCCC3(C)C)(c4c(cc(c(c4O)O)C(C)C)[C@@H]2O)C1=O
InChI
1S/C20H26O5/c1-9(2)10-8-11-12(15(23)13(10)21)20-7-5-6-19(3,4)17(20)16(14(11)22)25-18(20)24/h8-9,14,16-17,21-23H,5-7H2,1-4H3/t14-,16+,17-,20-/m0/s1
Clave InChI
LCAZOMIGFDQMNC-FORWCCJISA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?