P5530
Phenol Red sodium salt
Powder
Sinónimos:
Phenolsulfonephthalein sodium salt
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Phenol Red sodium salt, powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Línea del producto
BioReagent
Nivel de calidad
Formulario
powder
técnicas
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
color
red to very dark red
visual transition interval
6.8-8.2, yellow to red
mp
285 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
H2O: 1 mg/mL
εmax
31.62 at 423 nm in 0.1 M phosphate buffer
idoneidad
suitable for (Suitable for use as a pH indicator)
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Na+].Oc1ccc(cc1)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4ccc([O-])cc4
InChI
1S/C19H14O5S.Na/c20-15-9-5-13(6-10-15)19(14-7-11-16(21)12-8-14)17-3-1-2-4-18(17)25(22,23)24-19;/h1-12,20-21H;/q;+1/p-1
Clave InChI
HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)