P4722
Pyridoxine hydrochloride
meets USP testing specifications
Sinónimos:
Adermine hydrochloride, PN HCl, Pyridoxol hydrochloride, Vitamin B6 hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic (organic)
Nivel de calidad
Agency
USP/NF
meets USP testing specifications
Ensayo
98.0-102.0% dry basis
Formulario
powder
color
white
mp
214-215 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
cadena SMILES
Cl[H].Cc1ncc(CO)c(CO)c1O
InChI
1S/C8H11NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,10-12H,3-4H2,1H3;1H
Clave InChI
ZUFQODAHGAHPFQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Vitamin B6's impact on serum-free cell culture systems is explored for protein manufacturing.
Vitamin B6's impact on serum-free cell culture systems is explored for protein manufacturing.
Vitamin B6's impact on serum-free cell culture systems is explored for protein manufacturing.
Vitamin B6's impact on serum-free cell culture systems is explored for protein manufacturing.