P4100000
Pyridoxine hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Adermine hydrochloride, PN HCl, Pyridoxol hydrochloride, Vitamin B6 hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
grado
pharmaceutical primary standard
Agency
EP
familia API
pyridoxine
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
EDQM
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
mp
214-215 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl[H].Cc1ncc(CO)c(CO)c1O
InChI
1S/C8H11NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,10-12H,3-4H2,1H3;1H
Clave InChI
ZUFQODAHGAHPFQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Pyridoxine hydrochloride is a HCl salt of pyridoxine or vitamin B6. It is a water-soluble vitamin that plays an important role in the treatment of roughness, sunburn, acne, and itch of the skin. It can also be employed in the potential management of sideroblastic anemias, depression and other disorders.
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)