P2120000
Piretanide
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
4-Phenoxy-3-(1-pyrrolidinyl)-5-sulfamoylbenzoic acid
About This Item
Productos recomendados
grade
pharmaceutical primary standard
API family
piretanide
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C17H18N2O5S/c18-25(22,23)15-11-12(17(20)21)10-14(19-8-4-5-9-19)16(15)24-13-6-2-1-3-7-13/h1-3,6-7,10-11H,4-5,8-9H2,(H,20,21)(H2,18,22,23)
InChI key
UJEWTUDSLQGTOA-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
Packaging
Other Notes
Related product
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)