O0380
Oxymetholone
analytical standard
Sinónimos:
17β-Hydroxy-2-(hydroxymethylene)-17-methyl-5α-androstan-3-one, Anasterone
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
solid
control farmacológico
USDEA Schedule III; Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
color
white to light yellow
solubilidad
H2O: ≤0.5 mg/mL
ethanol: 6.7 mg/mL
aplicaciones
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[H][C@@]12CC[C@]3([H])C(CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4(C)O)[C@@]1(C)C\C(=C\O)C(=O)C2
InChI
1S/C21H32O3/c1-19-11-13(12-22)18(23)10-14(19)4-5-15-16(19)6-8-20(2)17(15)7-9-21(20,3)24/h12,14-17,22,24H,4-11H2,1-3H3/b13-12-/t14-,15+,16?,17-,19-,20-,21-/m0/s1
Clave InChI
ICMWWNHDUZJFDW-ZDBQEZQZSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Productos recomendados
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?