NIST920
D-Manitol
NIST® SRM® 920
Sinónimos:
manitol
About This Item
Productos recomendados
grade
certified reference material
Quality Level
packaging
pkg of 50 g
manufacturer/tradename
NIST®
mp
167-170 °C (lit.)
application(s)
general analytical
format
neat
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
InChI key
FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N
Categorías relacionadas
General description
SRM 920_cert
SRM 920_SDS
Biochem/physiol Actions
Other Notes
D-Mannitol
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Legal Information
related product
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)