NIST2452
Hydrogen in Titanium Alloy
nominal Mass Fraction 60 mg/kg H (chip form)
Sinónimos:
Titanium alloy
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
fabricante / nombre comercial
NIST®
Formato
matrix material
Descripción general
determination of hydrogen in titanium and titanium alloys. Product consists of one bottle containing 10g of titanium alloy chips.
Otras notas
Hydrogen (H)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)