NIST886
Gold, ore refractory
NIST® SRM® 886
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
envase
pkg of 200 g
fabricante / nombre comercial
NIST®
técnicas
XRF: suitable
diffraction/scattering: suitable
Formato
matrix material
Descripción general
Otras notas
Gold (Au), Sulfur (S)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Carbon (C), Sulfate Sulfur, Sulfide Sulfur, Quartz (SiO4), Dolamite (CaMg(CO3)2), Calcite (CaCO3), Serisite (SiO245), Kaolin (Al2O22SiO22H2O), Pyrite (FeS2)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)