K0551000
Ketamine impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
1-[(2-Chlorophenyl)(methylimino)methyl]cyclopentanol
About This Item
Productos recomendados
grade
pharmaceutical primary standard
API family
ketamine
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C13H16ClNO/c1-15-12(13(16)8-4-5-9-13)10-6-2-3-7-11(10)14/h2-3,6-7,16H,4-5,8-9H2,1H3
InChI key
FJGPXUPMNZOTLX-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Packaging
Other Notes
Related product
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)