G0326012
Gliclazide impurity F
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
N-[[(Hexahydrocyclopenta[c]pyrrol-2(1H)-yl)amino]carbonyl]-2-methylbenzenesulfonamide, 1-(Hexahydrocyclopenta[c]pyrrol-2(1H)-yl)-3-[(2-methylphenyl)sulphonyl]urea
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
gliclazide
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[S](=O)(=O)(NC(=O)NN2CC3C(C2)CCC3)c1c(cccc1)C
InChI
1S/C15H21N3O3S/c1-11-5-2-3-8-14(11)22(20,21)17-15(19)16-18-9-12-6-4-7-13(12)10-18/h2-3,5,8,12-13H,4,6-7,9-10H2,1H3,(H2,16,17,19)
Clave InChI
XLSAYFQNZDWDHT-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)