F0702000
Furosemide impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
2-Chloro-4-furfurylamino-5-sulfamoylbenzoic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
furosemide
fabricante / nombre comercial
EDQM
mp
197 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
OC(C1=C(Cl)C=C(NCC2=CC=CO2)C(S(N)(=O)=O)=C1)=O
InChI
1S/C12H11ClN2O5S/c13-9-5-10(15-6-7-2-1-3-20-7)11(21(14,18)19)4-8(9)12(16)17/h1-5,15H,6H2,(H,16,17)(H2,14,18,19)
Clave InChI
UXOOVYKVEXGCSH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)