Documentos clave
ERMBF418D
Maize GMO Standard 1507
10% 1507, for the detection of GMO Maize (1507) with PCR
Sinónimos:
GMO Standard ERM-418
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
Línea del producto
BioChemika
calidad
for the detection of GMO Maize (1507) with PCR
composición
genetically modified 1507 maize, 10%
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
2-8°C
Nota de análisis
For more information please see:
ERMBF418D
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)