E1903
Ethidium homodimer I solution
≥95% purity (HPLC), liquid
Sinónimos:
EtDi, EthD-1, Phenanthridinium, 5,5′-[1,2-ethanediylbis(imino-3,1-propanediyl)]bis(3, 8-diamino-6-phenyl)-,dichloride,dihydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Ethidium homodimer I solution, ≥95% (Run on Ethidium Homodimer before dissolution in DMSO, TLC), 2 mM in DMSO
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (Run on Ethidium Homodimer before dissolution in DMSO, TLC)
Formulario
liquid
concentración
2 mM in DMSO
técnicas
titration: suitable
color
red
ε (coeficiente de extinción)
≥9000 at 490-496 nm in water
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cl.Cl.[Cl-].[Cl-].Nc1ccc2c(c1)c(-c3ccccc3)[n+](CCCNCCNCCC[n+]4c(-c5ccccc5)c6cc(N)ccc6c7ccc(N)cc47)c8cc(N)ccc28
InChI
1S/C46H46N8.4ClH/c47-33-13-17-37-39-19-15-35(49)29-43(39)53(45(41(37)27-33)31-9-3-1-4-10-31)25-7-21-51-23-24-52-22-8-26-54-44-30-36(50)16-20-40(44)38-18-14-34(48)28-42(38)46(54)32-11-5-2-6-12-32;;;;/h1-6,9-20,27-30,49-52H,7-8,21-26,47-48H2;4*1H
Clave InChI
ZKAJUKABUUJRLB-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
85 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?