C2150000
Colecalciferol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
(+)-Vitamina D3, 7-deshidrocolesterol activado, Activado, 7-deshidrocolesterol, Calciol
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
grado
pharmaceutical primary standard
Agency
EP
familia API
cholecalciferol
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
EDQM
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
mp
83-86 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@@]1([H])CC[C@@]([C@]1(C)CCC/2)([H])C2=C\C=C(C[C@@H](O)CC3)/C3=C
InChI
1S/C27H44O/c1-19(2)8-6-9-21(4)25-15-16-26-22(10-7-17-27(25,26)5)12-13-23-18-24(28)14-11-20(23)3/h12-13,19,21,24-26,28H,3,6-11,14-18H2,1-2,4-5H3/b22-12+,23-13-/t21-,24+,25-,26+,27-/m1/s1
Clave InChI
QYSXJUFSXHHAJI-YRZJJWOYSA-N
Información sobre el gen
human ... VDR(7421)
Descripción general
Cholecalciferol, also referred to as vitamin D3, promotes the absorption of calcium and phosphorus in the body to regulate bone growth. It is most commonly found in humans and animals and is produced in our skin when exposed to sunlight. It is used to treat and prevent bone disorders (such as rickets, osteomalacia).
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - STOT RE 1 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)