Documentos clave
78475
Sigma-Aldrich
Xylene Substitute
purum p.a., for microscopy
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
for microscopy
purum p.a.
Nivel de calidad
Formulario
liquid
impurezas
≤0.1% aromatic compounds (as benzene) (UV)
índice de refracción
n20/D 1.420
densidad
0.75 g/mL at 20 °C
Aplicación
Non-aromatic solvent mixture of saturated aliphatic hydrocarbons (C9-C11)
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
<-40.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
< -40 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)