73483
Dopamine-1,1,2,2-d4 hydrochloride
analytical standard
Sinónimos:
2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethyl-1,1,2,2-d4-amine hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥96.5% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
248-250 °C (lit.)
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical
veterinary
format
neat
mass shift
M+4
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H11NO2.ClH/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6;/h1-2,5,10-11H,3-4,9H2;1H/i3D2,4D2;
InChI key
CTENFNNZBMHDDG-URZLSVTISA-N
Categorías relacionadas
Application
Analysis Note
related product
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?