Merck
M-172
Supelco
3-Methoxytyramine-D4 HCl
100 μg/mL in methanol (as free base), certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H9D4NO2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
207.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Formulario
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
100 μg/mL in methanol (as free base)
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
clinical testing
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC1=C(OC)C=C(C([2H])([2H])C([2H])([2H])N)C=C1.[H]Cl
InChI
1S/C9H13NO2.ClH/c1-12-9-6-7(4-5-10)2-3-8(9)11;/h2-3,6,11H,4-5,10H2,1H3;1H/i4D2,5D2;
Clave InChI
AWRIOTVUTPLWLF-HGFPCDIYSA-N
Descripción general
A stable-labeled internal standard suitable for LC-MS/MS monitoring of 3-methoxytyramine levels in plasma or urine for diagnostic testing, endocrinology, or clinical chemistry. 3-Methoxytyramine is a metabolite of dopamine, a catecholamine which acts as a neurotransmitter for dopamine receptors and a neurohormone for regulation of numerous brain functions. 3-Methoxytyramine levels can serve as a biomarker for the diagnosis of neuroendocrine tumors such as pheochromocytoma or paraganglioma.
Información legal
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)