Merck
64004BC
Millipore
Dispositivo de muestreo de líquidos MVP ICON®
BioControl, ATP Liquid Sampling Swab for HACCP Management
About This Item
UNSPSC Code:
41112601
NACRES:
NB.79
Quality Level
product line
MVP ICON®
form
liquid
packaging
box of 100 ea
manufacturer/tradename
MVP ICON® 64004-100
application(s)
food and beverages
water monitoring
compatibility
for use with MVP ICON instrument
detection method
bioluminescent
storage temp.
room temp
General description
El dispositivo de muestreo de líquidos MVP ICON es un dispositivo autónomo para el análisis de muestras líquidas (es decir, agua de enjuague) utilizando el sistema MVP ICON. El sistema MVP ICON detecta residuos alimentarios y microbiológicos midiendo el trifosfato de adenosina (ATP) por medio de la bioluminiscencia de la luciferasa. El ATP se encuentra en la mayor parte de los residuos alimentarios y todas las células bacterianas, de levaduras y fúngicas. El dispositivo de muestra se caracteriza por una activación en un solo paso con una mano, lo que deja libre la otra mano para realizar otras operaciones. Todos los reactivos de la prueba están contenidos en el dispositivo de muestreo.
Features and Benefits
Facilidad de uso
El dispositivo de muestreo de líquidos MVP ICON ATP permite a los usuarios recoger y medir rápidamente el contenido de ATP de muestras líquidas, como el agua de enjuague de la CIP, directamente desde su fuente sin pipetear ni utilizar un recipiente para muestras.
Aumento de la precisión y la repetibilidad
Tras su activación, el reactivo de prueba patentado fluye a través del eje hueco del dispositivo de muestreo para lavar uniformemente el ATP de la punta de muestreo hacia el fondo del tubo de recogida, lo que garantiza un alto grado de precisión. Se mide la luz emitida por la disolución del reactivo, no por la superficie del dispositivo sólido, lo que garantiza un alto grado de repetibilidad.
Cómodo almacenamiento
Guarde los dispositivos de muestreo a temperatura ambiente, sin necesidad de refrigeración, lo que ahorra un valioso espacio de refrigeración para otras necesidades.
Suitability
Análisis del ATP, procesamiento de alimentos, control del HACCP, desinfección
Principle
La detección del ATP mediante bioluminiscencia es un indicador bien establecido y ampliamente utilizado de la higiene y la eficacia de la limpieza en el procesamiento de los alimentos. La detección de ATP con MVP ICON proporciona resultados en 10 segundos, lo que permite tomar decisiones inmediatas antes del inicio del procesamiento y emprender de inmediato medidas de corrección, cuando sean necesarias. El ATP es una molécula que se encuentra en todas las células vivas, como bacterias, levaduras, hongos, y en toda la materia orgánica.
Testing Method
Bioluminiscencia del ATP
Storage and Stability
Los dispositivos de muestreo deben conservarse a una temperatura comprendida entre 2°C y 30°C. Proteger de la luz solar directa. Los dispositivos no utilizados deben volver a precintarse en las bolsas de papel de aluminio.
Legal Information
MVP ICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Los componentes del kit también están disponibles por separado
Referencia del producto
Descripción
SDS
  • Wet Chamber
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Media fill tests for beverages ensure that the filling line is not contaminated with spoilage bacteria, yeasts, or molds, during the production of low-acid aseptic beverages.
Media fill tests for beverages ensure that the filling line is not contaminated with spoilage bacteria, yeasts, or molds, during the production of low-acid aseptic beverages.
Media fill tests for beverages ensure that the filling line is not contaminated with spoilage bacteria, yeasts, or molds, during the production of low-acid aseptic beverages.
Media fill tests for beverages ensure that the filling line is not contaminated with spoilage bacteria, yeasts, or molds, during the production of low-acid aseptic beverages.
Contenido relacionado
El HACCP del control de la desinfección dentro de la industria alimentaria es fundamental para garantizar la salubridad del producto y el cumplimiento de la normativa. Ofrecemos una amplia gama de productos utilizados en los procesos de control de la desinfección y la higiene para la fabricación de alimentos sólidos y líquidos.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
El HACCP del control de la desinfección dentro de la industria alimentaria es fundamental para garantizar la salubridad del producto y el cumplimiento de la normativa. Ofrecemos una amplia gama de productos utilizados en los procesos de control de la desinfección y la higiene para la fabricación de alimentos sólidos y líquidos.
Ver todo