63031
Magnesium ion solution for ISE
0.01 M Mg, analytical standard (for ion-selective electrodes)
Sinónimos:
Magnesium chloride solution
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard (for ion-selective electrodes)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
concentración
0.01 M Mg
cadena SMILES
Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clave InChI
TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
Nota de preparación
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)