00744
Magnesium ionophore VII
Selectophore™, function tested
Sinónimos:
4,13-[Bis(N-adamantylcarbamoyl)acetyl]-1,7,10,16,tetraoxa-4,13-diazacyclooctadecane, K22B5
About This Item
Productos recomendados
grade
for ion-selective electrodes
Quality Level
product line
Selectophore™
quality
function tested
mp
85-90 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(CC(=O)N1CCOCCOCCN(CCOCCOCC1)C(=O)CC(=O)NC23CC4CC(CC(C4)C2)C3)NC56CC7CC(CC(C7)C5)C6
InChI
1S/C38H60N4O8/c43-33(39-37-21-27-13-28(22-37)15-29(14-27)23-37)19-35(45)41-1-5-47-9-10-49-7-3-42(4-8-50-12-11-48-6-2-41)36(46)20-34(44)40-38-24-30-16-31(25-38)18-32(17-30)26-38/h27-32H,1-26H2,(H,39,43)(H,40,44)
InChI key
IPVOJCDBVJUPRP-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
Legal Information
related product
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?