62484
Lithium citrate tribasic tetrahydrate
BioUltra, ≥99.5% (NT)
Sinónimos:
Citric acid trilithium salt, Trilithium citrate tetrahydrate
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
BioUltra
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.5% (NT)
Formulario
solid
impurezas
insoluble matter, passes filter test
pH
8.0-9.5 (25 °C, 1 M in H2O)
solubilidad
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
trazas de catión
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
Absorción UV
λ: 260 nm Amax: 0.040
λ: 280 nm Amax: 0.016
cadena SMILES
[Li+].[Li+].[Li+].O.O.O.O.OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Li.4H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;4*1H2/q;3*+1;;;;/p-3
Clave InChI
HXGWMCJZLNWEBC-UHFFFAOYSA-K
Información sobre el gen
human ... GSK3A(2931) , GSK3B(2932) , IMPA1(3612)
Aplicación
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?