61427
Benzothiazole
analytical standard
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
densidad de vapor
4.66 (vs air)
presión de vapor
34 mmHg ( 131 °C)
Ensayo
≥97.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
impurezas
≤0.1% aniline
≤5.0% water
índice de refracción
n20/D 1.639-1.645
n20/D 1.642 (lit.)
bp
231 °C (lit.)
mp
2 °C (lit.)
densidad
1.238 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadena SMILES
c1ccc2scnc2c1
InChI
1S/C7H5NS/c1-2-4-7-6(3-1)8-5-9-7/h1-5H
Clave InChI
IOJUPLGTWVMSFF-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Otras notas
The collision cross section (CCS) measurement was provided by Waters Corporation, using the SYNAPT XS mass spectrometer.
For a description and overview of how ion mobility enables the measurement of the CCS of an ion visit ims.waters.com
Further information on the SYNAPT XS mass spectrometer can be found on the IMS microsite and product webpage.
TWCCS measurements are expected to be within 2% of this reference value.
P/N 61427 is part of the Waters Extractables & Leachables UNIFI scientific library which can be downloaded from Waters Marketplace.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
224.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
107 °C - Pensky-Martens closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)