Merck
57552
Supelco
2-Furoic acid
analytical standard
Sinónimos:
Furan-2-carboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H4O3
Número de CAS:
Peso molecular:
112.08
Beilstein:
110149
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (GC)
97.0-103.0% (T)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
230-232 °C (lit.)
mp
128-132 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadena SMILES
OC(=O)c1ccco1
InChI
1S/C5H4O3/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h1-3H,(H,6,7)
Clave InChI
SMNDYUVBFMFKNZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
282.7 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
139.3 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Yongming Sang et al.
Journal of virology, 88(19), 11395-11410 (2014-07-25)
Monocytic cells, including macrophages and dendritic cells, exist in different activation states that are critical to the regulation of antimicrobial immunity. Many pandemic viruses are monocytotropic, including porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV), which directly infects subsets of monocytic