1.00399
N,N-Dimetilacetamida
for headspace gas chromatography SupraSolv®
Sinónimos:
N,N-Dimetilacetamida, Ácido acético dimetilamida, acetildimetilamina, DMAC, DMA, DMA
About This Item
Productos recomendados
vapor pressure
1.76 hPa ( 20 °C)
Quality Level
product line
SupraSolv®
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
400 °C
potency
5830 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.7-11.5 % (v/v)
technique(s)
GC-HS: suitable
pH
4 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
165-166 °C/1013 hPa
mp
-20 °C
transition temp
flash point 64 °C
solubility
soluble >1000 g/L
density
0.94 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3
InChI key
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Cada disolvente residual de clase 1 según la ICH ≤ 1 µg/g
- Cada disolvente residual de clase 2 según la ICH ≤ 10 µg/g
- Cada disolvente residual de clase 3 según la ICH ≤ 50 µg/g
Features and Benefits
- gran fiabilidad de aplicación debido a la prueba de aplicación realizada en cada lote producido
- calidad orientada a la aplicación debido a las concentraciones especificadas de disolventes residuales según lo definido por la ICH
Other Notes
Legal Information
related product
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Storage Class
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
147.2 °F - closed cup
flash_point_c
64 °C - closed cup