49159
D-(+)-Glucosa monohydrate
suitable for microbiology, ≥99.0%
Sinónimos:
Dextrosa monohydrate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
≥99.0%
Formulario
powder
actividad óptica
[α]20/D +49±3°, 3 hr, c = 10% in H2O
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
envase
pkg of 1 kg
pkg of 5 kg
condiciones de almacenamiento
(Tightly closed)
residuo de ign.
≤0.1% (as SO4)
pH
6-7 (20 °C, 100 g/L in water)
solubilidad
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
trazas de catión
As: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
aplicaciones
microbiology
cadena SMILES
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6.H2O/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H2/t3-,4+,5+,6+;/m0./s1
Clave InChI
SPFMQWBKVUQXJV-BTVCFUMJSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.