1.08342
D-(+)-Glucosa monohydrate
suitable for microbiology, pH 6-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Sinónimos:
Dextrosa monohydrate
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
Nivel de calidad
temp. de autoignición
500 °C
potencia
25800 mg/kg LD50, oral (Rat)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
envase
pkg of 1 kg
pkg of 2.5 kg
pkg of 25 kg
pH
6-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
83 °C
densidad aparente
630 kg/m3
aplicaciones
microbiology
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6.H2O/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H2/t3-,4+,5+,6+;/m0./s1
Clave InChI
SPFMQWBKVUQXJV-BTVCFUMJSA-N
Aplicación
Nota de análisis
Appearance of solution (10 %; water): passes test
Spec. rotation (α 20/D; 10 %; water; calc. on anhydrous substance): +52.5 - +53.2 °
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Maltose (HPLC): ≤ 0.2 %
Water: 8 - 10 %
Suitability for microbiology: passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable