43858
Heptanoic acid
analytical standard
Sinónimos:
Enanthic acid, Oenanthic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
densidad de vapor
4.5 (vs air)
presión de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
lim. expl.
10.1 %
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
impurezas
≤1.0% water
índice de refracción
n20/D 1.4221 (lit.)
bp
223 °C (lit.)
mp
−10.5 °C (lit.)
densidad
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadena SMILES
CCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h2-6H2,1H3,(H,8,9)
Clave InChI
MNWFXJYAOYHMED-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?